accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrCH3OO(S)(S)(R)(S)(S)CH3(S)(S)(R)OCH3ONH3C(S)CH3(S)N

CAS RN 50700-72-6

IUPAC Nombre: 1-[(1R,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,11aS)-1,7-bis(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-8-(piperidin-1-yl)-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-2-yl]-1-methylpiperidin-1-ium bromide
Sinónimos: vecuronium bromide bromuro de vecuronio bromure de vecuronium vecuronii bromidum
Peso molecular (g/mol): 637.74
Fórmula molecular: C34H57BrN2O4
InChi Key: VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
SMILES: [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCCCC1)[N+]1(C)CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados