Learn More
Vecuronium bromide, MedChemExpress
Descripción
Vecuronium (ORG NC 45) bromide is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent that also acts as a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) inhibitor, a muscle relaxant, and can be used for pre-surgical anesthesia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vecuronium bromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 50700-72-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H57BrN2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | ORG NC 45 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (72.13 mM) |
| Mostrar más |