CAS RN 50630-19-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17-O-Acetil Diflorasona, TRC
CAS: 50630-19-8 Fórmula molecular: C24H30F2O6 Peso molecular (g/mol): 452.49 Sinónimo: 17-Acetoxy-6alpha,9-difluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione;Diflorasone 17-Acetate; Nombre IUPAC: [(6S,8R,9S,10S,11R,13S,14S,16S,17S)-6,9-difluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@H](O)C[C@]2(C)[C@]1(OC(=O)C)C(=O)CO