Learn More
17-O-Acetil Diflorasona, TRC
Código de producto. 30137420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137420 50 mg 50 miligramos
30134003 100 mg 100 miligramos
30010446 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17367050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50630-19-8
Fórmula molecular C24H30F2O6
Peso molecular (g/mol) 452.49
Sinónimo 17-Acetoxy-6alpha,9-difluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione;Diflorasone 17-Acetate;
Nombre IUPAC [(6S,8R,9S,10S,11R,13S,14S,16S,17S)-6,9-difluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@H](O)C[C@]2(C)[C@]1(OC(=O)C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-O-Acetyl Diflorasone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,26)19(30)10-22(15,4)24(12,20(31)11-27)32-13(2)28/h5-6,8,12,15-16,18-19,27,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,18-,19+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.201