accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 506-38-7

IUPAC Nombre: pentacosanoic acid
Sinónimos: pentacosanoic acid hyenate hyenic acid
Peso molecular (g/mol): 382.67
Fórmula molecular: C25H50O2
InChi Key: MWMPEAHGUXCSMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados