Learn More
Ácido pentacosanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentacosanoic Acid |
| CAS | 506-38-7 |
| Fórmula molecular | C25 H50 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pentacosanoic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Hyenic acid, n-Pentacosanoic acid, NSC 89289, Pentacosylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H50O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27/h2-24H2,1H3,(H,26,27) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido pentacosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 382.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.3811 |