CAS RN 506-37-6
IUPAC Nombre:
(15Z)-tetracos-15-enoic acid
Sinónimos:
nervonic acid nervonic acid (substance) nervonoyl acid selacholeic acid selacholeate cis-15-teracosenoic acid cis-selacholeate nervonsaeure cis-selacholeic acid cis-15-teracosenoate
Peso molecular (g/mol):
366.63
Fórmula molecular:
C24H46O2
InChi Key:
GWHCXVQVJPWHRF-KTKRTIGZSA-N
SMILES:
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido nervónico, TRC
CAS: 506-37-6 Fórmula molecular: C24 H46 O2 Peso molecular (g/mol): 366.62 Sinónimo: 15-Tetracosenoic acid, (15Z)- (9CI, ACI),(15Z)-15-Tetracosenoic acid (ACI),15-Tetracosenoic acid, (Z)- (8CI),15-Tetracosenoic acid, cis- (5CI),(15Z)-Tetracosenoic acid,(Z)-15-Tetracosenoic acid,15Z-Tetracosenoic acid,cis-15-Tetracosenoic acid,Nervonic acid,Nevonic acid,Selacholeic acid Nombre IUPAC: (Z)-tetracos-15-ácido enoico SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O