Learn More
Ácido nervónico, TRC
Código de producto. 30132805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132805 250 mg 250 miligramos
30132454 1 g 1 g
30006571 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN390110250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-37-6
Fórmula molecular C24 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 366.62
Sinónimo 15-Tetracosenoic acid, (15Z)- (9CI, ACI), (15Z)-15-Tetracosenoic acid (ACI), 15-Tetracosenoic acid, (Z)- (8CI), 15-Tetracosenoic acid, cis- (5CI), (15Z)-Tetracosenoic acid, (Z)-15-Tetracosenoic acid, 15Z-Tetracosenoic acid, cis-15-Tetracosenoic acid, Nervonic acid, Nevonic acid, Selacholeic acid
Nombre IUPAC (Z)-tetracos-15-ácido enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nervonic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.3498