accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOClFFFNOO

CAS RN 50594-67-7

IUPAC Nombre: methyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
Sinónimos: acifluorfen-ME
Peso molecular (g/mol): 375.68
Fórmula molecular: C15H9ClF3NO5
InChi Key: AHGMXAFUHVRQAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(C=C2Cl)C(F)(F)F)=CC=C1[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados