Learn More
Acifluorfen-metil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314996 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314996 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10031000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acifluorfen methyl ester
CAS 50594-67-7
Nombres de analitos o componentes Acifluorfen methyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H9 Cl F3 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9ClF3NO5/c1-24-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20(22)23)25-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 375.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.0121 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.