accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHONOO

CAS RN 50573-74-5

IUPAC Nombre: 2-amino-6-nitrobenzoic acid
Sinónimos: 2-amino-6-nitrobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 182.14
Fórmula molecular: C7H6N2O4
InChi Key: GGKYLHNARFFORH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC(=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados