Learn More
Ácido 2-amino-6-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 50573-74-5 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 6-Nitroanthranilic Acid, NSC 36953 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C=1C(N)=CC=CC1N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-6-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0328 |