accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CO(E)(E)(Z)

CAS RN 5056-17-7

IUPAC Nombre: (2Z,4E,6E)-2,7-dimethylocta-2,4,6-trienedial
Sinónimos: (2Z,4E,6E)-2,7-dimethylocta-2,4,6-trienedial
Peso molecular (g/mol): 164.2
Fórmula molecular: C10H12O2
InChi Key: AYODHZHFDRRQEZ-XDRNSHQHSA-N
SMILES: C\C(C=O)=C\C=C\C=C(/C)C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados