Learn More
2,7-dimetilocta-2,4,6-trieno-1,8-dial, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dimethylocta-2,4,6-triene-1,8-dial |
| CAS | 5056-17-7 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,7-Dimethyl-2,4,6-Octatrienedial, (2E,4E,6E)-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrienedial, (E,E,E)-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrien-1,8-dial, (E,E,E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial, (All-E)-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrienedial, 12,12'-Di-apo-carotenedial, All-E-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatriene-1,8-dial, All-E-2,7-Dimethylocta-2,4,6-triene-1,8-dial, All-trans-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrienedial |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(7-11)5-3-4-6-10(2)8-12/h3-8H,1-2H3/b4-3+,9-5+,10-6+ |
| SMILES | C/C(=C\C=C\C=C(/C)\C=O)/C=O |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |