CAS RN 50509-09-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-N-[3-(2-clorobenzilo)-5-etil-2-tienilo-acetamida, TRC
CAS: 50509-09-6 Fórmula molecular: C15 H15 Cl N2 O2 S Peso molecular (g/mol): 322.81 Sinónimo: 2-(Aminoacetamido)-3-(o-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene Nombre IUPAC: 2-amino-N-[3-(2-clorobenzilo)-5-etil-2-tienil]acetamida SMILES: CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CN)s1