Learn More
2-Amino-N-[3-(2-clorobenzilo)-5-etil-2-tienilo-acetamida, TRC
Código de producto. 30134905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134905 500 mg 500 miligramos
30012243 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603365500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50509-09-6
Fórmula molecular C15 H15 Cl N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 322.81
Sinónimo 2-(Aminoacetamido)-3-(o-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene
Nombre IUPAC 2-amino-N-[3-(2-clorobenzilo)-5-etil-2-tienil]acetamida
SMILES CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CN)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-acetamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN2O2S/c1-2-9-7-11(15(21-9)18-13(19)8-17)14(20)10-5-3-4-6-12(10)16/h3-7H,2,8,17H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0543