accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOHO

CAS RN 505-48-6

IUPAC Nombre: octanedioic acid
Sinónimos: suberic acid octenedioic acid oktandisaeure monosodium salt suberic acid suberinsaeure cis-octenedioic acid dipotassium salt suberic acid suberic acid (substance) disodium salt suberic acid cork acid
Peso molecular (g/mol): 174.2
Fórmula molecular: C8H14O4
InChi Key: TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)