Learn More
Ácido subérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173280 500 g Frasco de plástico 500 g
10785621 100 g Frasco de plástico 100 g
10627744 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10173280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132815000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-48-6
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00004428
Clave InChI TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
Nombre IUPAC ácido octanedioico
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 141°C to 144°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 230°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 203°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2C(CH2)6CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 02, IV, 2028
Índice Merck 15, 8992
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: 1g/172mL ether,soluble in alcohol,practically insoluble in chloroform,soluble in polar solvents
Viscosidad 6.2 mPa.s (150°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Suberic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2