Learn More
Ácido subérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441718 2500 g 2500 g
11421718 100 g 100 g
11431718 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13963.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Suberic acid is used in drug synthesis and in the production of plastics. It is also used in the preparation of reduction-sensitive micelles, which affects their cellular uptake. Further, it is used in the delivery of anticancer drugs. In addition, it is used in the fluorescent detection of amidinium-carboxylate and amidinium formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido berico se utiliza en la síntesis de fármacos y en la producción de plásticos. También se emplea en la preparación de micelas sensibles a la reducción, modificando su captación celular. Además, se utiliza en la administración de fármacos contra el cáncer. También se usa en la detección fluorescente de amidinio-carboxilato y formación de amidinio.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-48-6
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00004428
Clave InChI TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
Nombre IUPAC ácido octanedioico
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberic acid
Punto de fusión 141°C to 144°C
Punto de ebullición 230°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 203°C (397°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 1210161
Índice Merck 14,8862
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in ether. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%