accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHNOHO

CAS RN 505-47-5

IUPAC Nombre: 3-[(2-carboxyethyl)amino]propanoic acid
Sinónimos: 3-[(2-carboxyethyl)amino]propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 161.16
Fórmula molecular: C6H11NO4
InChi Key: TXPKUUXHNFRBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCNCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados