Learn More
Ácido 3,3-bis(N,N-dipropanoico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Bis(N,N-dipropanoic Acid) |
| CAS | 505-47-5 |
| Fórmula molecular | C6H11NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(2-Carboxyethyl)-β-alanine, 3,3'-Iminobis(propionic Acid), 3,3'-Iminodipropanoic Acid, 3,3'-Iminodipropionic Acid, Bis(carboxyethyl)amine, NSC 41820, β,β'-Aminodipropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c8-5(9)1-3-7-4-2-6(10)11/h7H,1-4H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCNCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-carboxietilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0688 |