accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50328-50-2

IUPAC Nombre: hydrogen N-[(1E)-3-(phenylimino)prop-1-en-1-yl]aniline chloride
Sinónimos: hydrogen N-[(1E)-3-(phenylimino)prop-1-en-1-yl]aniline chloride
Peso molecular (g/mol): 258.75
Fórmula molecular: C15H15ClN2
InChi Key: PBKBURVPAHHUIK-AVUWLFEKSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].N(\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados