Learn More
Clorhidrato de 1-anilino-3-fenilimino-1-propeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride |
| CAS | 50328-50-2 |
| Fórmula molecular | C15H14N2 . xHCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-[3-(Phenylamino)-2-propenylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1-propen-1-yl-3-ylidene-aniline Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-13,16H;1H/b12-7+,17-13+; |
| SMILES | Cl.N(\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-((1E,3E)-3-(fenilimino)prop-1-en-1-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 258.74 |