CAS RN 50288-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2RS)-2-fenil-2-[(2RS)-piperidin-2-il]acetamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
(D,L)-treo-alfa-fenil-2-piperidinacetamida, TRC
CAS: 50288-62-5 Fórmula molecular: C13 H18 N2 O Peso molecular (g/mol): 218.29 Sinónimo: 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (αR,2R)-rel-,2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (R*,R*)-,(2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]ethanamide,(2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide,Methylphenidate Hydrochloride Imp. C (EP) Nombre IUPAC: (2R)-2-fenil-2-[(2R)-piperidina-2-il]acetamida SMILES: NC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2