Learn More
(D,L)-treo-alfa-fenil-2-piperidinacetamida, TRC
Código de producto. 17982845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982845 25 mg 25 miligramos
17952645 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33597625MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50288-62-5
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 218.29
Sinónimo 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (αR,2R)-rel-, 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (R*,R*)-, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]ethanamide, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (2R)-2-fenil-2-[(2R)-piperidina-2-il]acetamida
SMILES NC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12-/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419