Learn More
(2RS)-2-fenil-2-[(2RS)-piperidin-2-il]acetamida, Mikromol™
Descripción
(2RS)-2-fenil-2-[(2RS)-piperidin-2-il]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide |
| CAS | 50288-62-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Piperidineacetamide, alpha-phenyl-, (alphaR,2R)-rel-, 2-Piperidineacetamide, alpha-phenyl-, (R*,R*)-, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]ethanamide, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-fenil-2-[(2R)-piperidin-2-il]acetamida |
| Mostrar más |