CAS RN 502635-76-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BioGEE, TRC
CAS: 502635-76-9 Fórmula molecular: C24 H39 N5 O8 S2 Peso molecular (g/mol): 589.725 Sinónimo: BioGEE Nombre IUPAC: etil (2S)-2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]-5-[[(2R)-1-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]-1-oxo-3-sulfanilpropano-2-il]amino]-5-oxopentanoato SMILES: CCOC(=O)CNC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CC[C@H](NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)OCC