Learn More
BioGEE, TRC
Código de producto. 30136294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136294 100 mg 100 miligramos
17907364 25 mg 25 miligramos
17947754 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB397818100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502635-76-9
Fórmula molecular C24 H39 N5 O8 S2
Peso molecular (g/mol) 589.725
Sinónimo BioGEE
Nombre IUPAC etil (2S)-2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]-5-[[(2R)-1-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]-1-oxo-3-sulfanilpropano-2-il]amino]-5-oxopentanoato
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CC[C@H](NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]-L-gamma-glutamyl-L-cysteinyl-glycine Diethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H39N5O8S2/c1-3-36-20(32)11-25-22(33)15(12-38)27-19(31)10-9-14(23(34)37-4-2)26-18(30)8-6-5-7-17-21-16(13-39-17)28-24(35)29-21/h14-17,21,38H,3-13H2,1-2H3,(H,25,33)(H,26,30)(H,27,31)(H2,28,29,35)/t14-,15-,16-,17-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.224