CAS RN 501120-38-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-[(2-Etoxibenzoil)amino]-1-metil-5-propil-1H-pirazol-3-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[(2-Etoxibenzoil)amino]-1-metil-5-propil-1H-pirazol-3-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.