Learn More
4-[(2-Etoxibenzoil)amino]-1-metil-5-propil-1H-pirazol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 501120-38-3 |
| Fórmula molecular | C17H22N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)20-21(12)3)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23) |
| SMILES | CCCc1c(NC(=O)c2ccccc2OCC)c(nn1C)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-[(2-etoxibenzoil)amino]-1-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 330.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1692 |