Learn More
4-[(2-Etoxibenzoil)amino]-1-metil-5-propil-1H-pirazol-3-carboxamida, TRC
Código de producto. 30373410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30373410 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30373410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89101010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
CAS 501120-38-3
Fórmula molecular C17H22N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)20-21(12)3)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23)
SMILES CCCc1c(NC(=O)c2ccccc2OCC)c(nn1C)C(=O)N
Nombre IUPAC 4-[(2-etoxibenzoil)amino]-1-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 330.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1692
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.