CAS RN 500776-69-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bis(heptadecafluorooctil)ácido fosfinico Sal de sodio, TRC
CAS: 500776-69-2 Fórmula molecular: C16F34NaO2P Peso molecular (g/mol): 924.08 Sinónimo: Bis(perfluorooctyl)phosphinic Acid,Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt,P,P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt; Nombre IUPAC: sodio; bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctil)fosfinato SMILES: O=P(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[Na]