Learn More
Bis(heptadecafluorooctil)ácido fosfinico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30134084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134084 500 mg 500 miligramos
17948779 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB443750500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500776-69-2
Fórmula molecular C16F34NaO2P
Peso molecular (g/mol) 924.08
Sinónimo Bis(perfluorooctyl)phosphinic Acid, Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt, P,P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctil)fosfinato
SMILES O=P(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16HF34O2P.Na/c17-1(18,5(25,26)9(33,34)13(41,42)43)3(21,22)7(29,30)11(37,38)15(47,48)53(51,52)16(49,50)12(39,40)8(31,32)4(23,24)2(19,20)6(27,28)10(35,36)14(44,45)46;/h(H,51,52);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 923.8991