CAS RN 500011-53-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-Des(3-cloro-2-piridinil)-1-(3-cloro-5-bromo-2-piridinil)clorantraniliprol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-Des(3-cloro-2-piridinil)-1-(3-cloro-5-bromo-2-piridinil)clorantraniliprol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-Des(3-cloro-2-piridinil)-1-(3-cloro-5-bromo-2-piridinil)clorantraniliprol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.