Learn More
1-Des(3-cloro-2-piridinil)-1-(3-cloro-5-bromo-2-piridinil)clorantraniliprol, TRC
Código de producto. 30353682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353682 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22156510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Des(3-chloro-2-pyridinyl)-1-(3-chloro-5-bromo-2-pyridinyl)chlorantraniliprole
CAS 500011-53-0
Fórmula molecular C18 H13 Br2 Cl2 N5 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Bromo-1-(5-bromo-3-chloropyridin-2-yl)-N-(4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13Br2Cl2N5O2/c1-8-3-10(21)5-11(17(28)23-2)15(8)25-18(29)13-6-14(20)26-27(13)16-12(22)4-9(19)7-24-16/h3-7H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
SMILES CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncc(Br)cc3Cl
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(5-bromo-3-cloro-2-piridil)-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]pirazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 562.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.8813