accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHNO

CAS RN 500-98-1

IUPAC Nombre: 2-(2-phenylacetamido)acetic acid
Sinónimos: phenylacetylglycine N-phenacetylglycine phenacetylglycine
Peso molecular (g/mol): 193.2
Fórmula molecular: C10H11NO3
InChi Key: UTYVDVLMYQPLQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CNC(=O)CC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)