Learn More
N-Fenilacetilglicina, TRC
Código de producto. 30137445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137445 500 mg 500 miligramos
30132639 100 mg 100 miligramos
30009780 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP306550500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-98-1
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 193.2
Sinónimo Glycine, N-(2-phenylacetyl)-, Glycine, N-(phenylacetyl)- (8CI,9CI), Phenaceturic acid (6CI), N-(2-Phenylacetyl)glycine, (2-Phenylacetyl)glycine, 2-(2-Phenylacetamido)acetic acid, 2-[(2-Phenylacetyl)amino]acetic acid, N-(Phenylacetyl)glycine, N-Phenacetylglycine, NSC 408424, NSC 92778, Phenacetylglycine, Phenylacetylglycine
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(2-fenilacetil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylacetylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0739