accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)NOHOHOO

CAS RN 500-44-7

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)propanoic acid
Sinónimos: mimosine mimosin leucaenol leucenine minosine, L- leucenol L-mimosine (L)-mimosine leucaenine L-minosine
Peso molecular (g/mol): 198.18
Fórmula molecular: C8H10N2O4
InChi Key: WZNJWVWKTVETCG-YFKPBYRVSA-N
SMILES: N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(O)=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados