Learn More
L-mimosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leucenol |
| CAS | 500-44-7 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-Amino-3-hydroxy-4-oxo-1(4H)-pyridinepropanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O4/c9-5(8(13)14)3-10-2-1-6(11)7(12)4-10/h1-2,4-5,12H,3,9H2,(H,13,14)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(=C1)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(3-hidroxi-4-oxopiridin-1-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0641 |