CAS RN 4985-47-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Disulfuro de homocisteína-cisteína, TRC
CAS: 4985-47-1 Fórmula molecular: C7 H14 N2 O4 S2 Peso molecular (g/mol): 254.33 Sinónimo: Butyric acid, 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]- (6CI,7CI,8CI),2-Amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]butanoic acid,Homocysteine-cysteine Disulfide Nombre IUPAC: Ácido butanoico 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxietil)dissulfanilo] SMILES: NC(CCSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O