Learn More
Disulfuro de homocisteína-cisteína, TRC
Código de producto. 30132573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132573 25 mg 25 miligramos
30012592 50 mg 50 miligramos
30004782 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61600525MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4985-47-1
Fórmula molecular C7 H14 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 254.33
Sinónimo Butyric acid, 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]butanoic acid, Homocysteine-cysteine Disulfide
Nombre IUPAC Ácido butanoico 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxietil)dissulfanilo]
SMILES NC(CCSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Homocysteine-cysteine Disulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O4S2/c8-4(6(10)11)1-2-14-15-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0395
Condiciones de envío Room Temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.