CAS RN 4970-37-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Stigmasta-3,5-diene, TRC
CAS: 4970-37-0 Fórmula molecular: C29 H48 . C28 H46 Peso molecular (g/mol): 779.36 Sinónimo: 24-Ethylcholesta-3,5-diene,3,5-Stigmastadiene Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimetilheptán-2-il]-10,13-dimetil-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentranteno; (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptán-2-il]-10,13-dimetil-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentreno SMILES: CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C.CC(C)[C@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]5CC[C@H]6[C@@H]7CC=C8C=CCC[C@]8(C)[C@H]7CC[C@]56C