Learn More
Stigmasta-3,5-diene, TRC
Código de producto. 17918594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918594 25 mg 25 miligramos
17908994 50 mg 50 miligramos
17908514 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17918594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68674525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4970-37-0
Fórmula molecular C29 H48 . C28 H46
Peso molecular (g/mol) 779.36
Sinónimo 24-Ethylcholesta-3,5-diene, 3,5-Stigmastadiene
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimetilheptán-2-il]-10,13-dimetil-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentranteno; (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptán-2-il]-10,13-dimetil-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentreno
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C.CC(C)[C@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]5CC[C@H]6[C@@H]7CC=C8C=CCC[C@]8(C)[C@H]7CC[C@]56C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmasta-3,5-diene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48.C28H46/c1-7-22(20(2)3)12-11-21(4)25-15-16-26-24-14-13-23-10-8-9-18-28(23,5)27(24)17-19-29(25,26)6;1-19(2)20(3)10-11-21(4)24-14-15-25-23-13-12-22-9-7-8-17-27(22,5)26(23)16-18-28(24,25)6/h8,10,13,20-22,24-27H,7,9,11-12,14-19H2,1-6H3;7,9,12,19-21,23-26H,8,10-11,13-18H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25-,26+,27+,28+,29-;20-,21-,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.7356