CAS RN 49627-27-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sulindac Sulfano, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Sulfuro de Sulindac, TRC
CAS: 49627-27-2 Fórmula molecular: C20 H17 F O2 S Peso molecular (g/mol): 340.41 Sinónimo: (Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid,Sulindac Sulphane,Sulindac Sulfide Nombre IUPAC: 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfanilfenil)metilideno]inden-1-il]ácido acético SMILES: CSc1ccc(\C=C/2\C(=C(CC(=O)O)c3cc(F)ccc23)C)cc1