Learn More
Sulindac Sulfano, Mikromol™
Descripción
Sulfano de sulindac
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulindac Sulfide |
| CAS | 49627-27-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulindac Sulfide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H17 F O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid, Sulindac Sulphane, Sulindac Sulfide, Sulindac Related Compound C, Sulindac Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9- |
| SMILES | CSc1ccc(\C=C/2\C(=C(CC(=O)O)c3cc(F)ccc23)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfanilfenil)metilideno]inden-1-il]acético |
| Mostrar más |