Learn More
Sulfuro de Sulindac, TRC
Código de producto. 30009428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009428 100 mg 100 miligramos
30008184 25 mg 25 miligramos
17944575 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699220100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49627-27-2
Fórmula molecular C20 H17 F O2 S
Peso molecular (g/mol) 340.41
Sinónimo (Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid, Sulindac Sulphane, Sulindac Sulfide
Nombre IUPAC 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfanilfenil)metilideno]inden-1-il]ácido acético
SMILES CSc1ccc(\C=C/2\C(=C(CC(=O)O)c3cc(F)ccc23)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulindac Sulfide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0933
Porcentaje de pureza >95%