CAS RN 496024-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-Etil 7-Metil 6-(2-Clorofenil)-8-metil-3,4,6,7-tetrahidro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazina-5,7-dicarboxilato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Amlodipino reordenado con 3,4,6,7-tetrahidro-1,4-benzoxazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.