Learn More
5-Etil 7-Metil 6-(2-Clorofenil)-8-metil-3,4,6,7-tetrahidro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazina-5,7-dicarboxilato, Mikromol™
Descripción
5-Etil 7-Metil 6-(2-Clorofenil)-8-metil-3,4,6,7-tetrahidro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazina-5,7-dicarboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate |
| CAS | 496024-43-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C20 H22 Cl N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2H-1,4-Benzoxazine-5,7-dicarboxylic acid, 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-, 5-ethyl 7-methyl ester, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate, Propofol EP Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22ClNO5/c1-4-26-20(24)16-15(12-7-5-6-8-13(12)21)14(19(23)25-3)11(2)18-17(16)22-9-10-27-18/h5-8,14-15,22H,4,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C2NCCOC2=C(C)C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-O-etilo 7-O-metil 6-(2-clorofenil)-8-metil-3,4,6,7-tetrahidro-2H-1,4-benzoxazina-5,7-dicarboxilato |
| Mostrar más |