CAS RN 4958-56-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2-Metilamino-5-nitrofenil)fenilmetanano, TRC
CAS: 4958-56-9 Fórmula molecular: C14H12N2O3 Peso molecular (g/mol): 256.25 Sinónimo: 2-(Methylamino)-5-nitrobenzophenone Nombre IUPAC: [2-(metilamino)-5-nitrofenilo]-fenilmetanona SMILES: CNc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]