Learn More
(2-Metilamino-5-nitrofenil)fenilmetanano, TRC
Código de producto. 30180279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180279 50 mg 50 miligramos
30180081 500 mg 500 miligramos
30180152 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21971850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4958-56-9
Fórmula molecular C14H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 256.25
Sinónimo 2-(Methylamino)-5-nitrobenzophenone
Nombre IUPAC [2-(metilamino)-5-nitrofenilo]-fenilmetanona
SMILES CNc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methylamino-5-nitrophenyl)phenylmethanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O3/c1-15-13-8-7-11(16(18)19)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0848